3-Hydroxyphenylacetylene 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Ethynylphenol
L11523.03
L11523.06
L11523.03EA
1120
DKK
L11523.03
L11523.06
3-Hydroxyphenylacetylene 97%
3-Hydroxyphenylacetylene
Purity: 97%
CAS No.: 10401-11-3
Molecular Formula: C8H6O
Formula Weight: 118.14
Refractive Index: 1.5870
Boiling Point: 231°
Beilstein Reference: 2076613
MDL No.: MFCD00078347
Formel:
C₈H₆O Molekylvægt: 118.14 g/mol Kogepunkt: 231 °C Massefylde: 1.09 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00078347 CAS-nummer: 10401-11-3 |