6-Chlorohexanoyl chloride 95%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 95%
CAS No.: 19347-73-0
Molecular Formula: Cl(CH2)5COCl
Formula Weight: 169.05
Flash Point:
Formel:
Cl(CH₂)₅COCl Kogepunkt: 90 °C (7 mmHg) Massefylde: 1,400 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00041436 CAS-nummer: 19347-73-0 EINECS: 242-979-9 ADR: 8,II |