4-Vinylphenol opløsning ≥10% in propylene glycol
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L10902.03
L10902.06
L10902.03EA
574
DKK
L10902.03
L10902.06
4-Vinylphenol opløsning ≥10% in propylene glycol
4-Vinylphenol
CAS No.: 2628-17-3
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point:
Formel:
C₈H₈O Massefylde: 1,04 Flammepunkt: >100 °C (212 °F) Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD00017593 CAS-nummer: 2628-17-3 EINECS: 220-103-6 |