Tetrahydrofurfuryl acrylate 90% stabilised, tech.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: stabiliseret med hydroquinon 500 ppm
L10299.18 L10299.30
L10299.18EA 451 DKK
L10299.18 L10299.30
Tetrahydrofurfuryl acrylate 90% stabilised, tech.
Formel: C₈H₁₂O₃
Kogepunkt: 88…89 °C (9 mmHg)
Massefylde: 1,030
Flammepunkt: 93 °C (199 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014516
CAS-nummer: 2399-48-6
EINECS: 219-268-7
UN nummer: 3334
ADR: 9,III