Bis(2-dimethylaminoethyl)ether 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L09884.09 L09884.18
L09884.09EA 753 DKK
L09884.09 L09884.18
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether 98%
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether
Purity: 98% CAS No.: 3033-62-3 Molecular Formula: C8H20N2O Formula Weight: 160.26 Flash Point: 66°(151°F) Refractive Index: 1.4300 Boiling Point: 179-180° Beilstein Reference: 1739668 UN No.: UN2922 MDL No.: MFCD00059199
Formel: C₈H₂₀N₂O
Kogepunkt: 179…180 °C
Massefylde: 0,850
Flammepunkt: 66 °C (151 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059199
CAS-nummer: 3033-62-3
EINECS: 221-220-5
ADR: 8,III