Propargyl acrylate 96% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Stabilization:
stabiliseret med BHT/Ionol 200 ppm
Stab. with ca 200ppm BHT
Purity: 96%
CAS No.: 10477-47-1
Molecular Formula: C6H6O2
Formula Weight: 110.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4460
Odour: Pungent
Boiling Point: 138°
Beilstein Reference: 1902961
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00078451
Formel:
C₆H₆O₂ Kogepunkt: 138 °C Massefylde: 0,995 Flammepunkt: 43 °C (109 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00078451 CAS-nummer: 10477-47-1 EINECS: 233-975-8 UN nummer: 3272 ADR: 3,III |