2-(2-Aminophenyl)benzimidazole 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L07034.06
L07034.14
L07034.06EA
547
DKK
L07034.06
L07034.14
2-(2-Aminophenyl)benzimidazole 98%
2-(2-Aminophenyl)benzimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 5805-39-0
Molecular Formula: C13H11N3
Formula Weight: 209.24
Melting Point: 212-216°
Beilstein Reference: 173018
MDL No.: MFCD00051496
Formel:
C₁₃H₁₁N₃ Smeltepunkt: 212…216 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051496 CAS-nummer: 5805-39-0 EINECS: 227-361-9 |