3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L06951.14
L06951.06
L06951.14EA
2380
DKK
L06951.14
L06951.06
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Purity: 95%
CAS No.: 2245-30-9
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4010
Odour: Recognizable
Boiling Point: 95-96°
Beilstein Reference: 102478
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00051590
Formel:
C₆H₁₂O Molekylvægt: 100.16 g/mol Kogepunkt: 95…96 °C Massefylde: 0.822 Flammepunkt: –1 °C (30 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051590 CAS-nummer: 2245-30-9 EINECS: 218-831-4 ADR: 3 II |