5-Chloro-m-phenylenediamine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L06485.06
L06485.14
L06485.06EA
1770
DKK
L06485.06
L06485.14
5-Chloro-m-phenylenediamine 97%
5-Chloro-m-phenylenediamine
Purity: 97%
CAS No.: 33786-89-9
Molecular Formula: C6H7ClN2
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 3029854
UN No.: UN1673
MDL No.: MFCD00014775
Formel:
C₆H₇ClN₂ Smeltepunkt: 99…103 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014775 CAS-nummer: 33786-89-9 ADR: 6.1,III |