4,4'-Biphenyldicarbonitrile 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4,4'-Dicyanobiphenyl, 4,4'-Dibenzonitrile, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarbonitrile, 4,4'-Bibenzonitrile
L03450.03 L03450.06
L03450.03EA 1010 DKK
L03450.03 L03450.06
4,4'-Biphenyldicarbonitrile 98%
4,4'-Biphenyldicarbonitrile
Purity: 98% CAS No.: 1591-30-6 Molecular Formula: C14H8N2 Formula Weight: 204.23 Melting Point: 232-236° Beilstein Reference: 1869917 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00013805
Formel: C₁₄H₈N₂
Molekylvægt: 204.23 g/mol
Smeltepunkt: 232…236 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013805
CAS-nummer: 1591-30-6
EINECS: 216-468-6
ADR: 6.1 III