4-Phenylbutyronitrile 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L01638.06 L01638.14
L01638.06EA 285 DKK
L01638.06 L01638.14
4-Phenylbutyronitrile 97%
4-Phenylbutyronitrile
Purity: 97% CAS No.: 2046-18-6 Molecular Formula: C6H5(CH2)3CN Formula Weight: 145.20 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5143 Boiling Point: 129-131°/10mm Beilstein Reference: 2043002 UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00001973
Formel: C₁₀H₁₁N
Molekylvægt: 145.21 g/mol
Kogepunkt: 129…131 °C (10 mmHg)
Massefylde: 0.976
Flammepunkt: 105 °C (221 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001973
CAS-nummer: 2046-18-6
EINECS: 218-068-7
ADR: 6.1 III