3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L00623.06 L00623.14
L00623.06EA 471 DKK
L00623.06 L00623.14
3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
3-Benzylidene-2,4-pentanedione
Purity: 97% CAS No.: 4335-90-4 Molecular Formula: C12H12O2 Formula Weight: 188.23 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 185-188°/15mm Beilstein Reference: 972849 MDL No.: MFCD00014990
Formel: C₁₂H₁₂O₂
Kogepunkt: 185…188 °C (15 mmHg)
Massefylde: 1,093
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014990
CAS-nummer: 4335-90-4
EINECS: 224-382-5