Levofloxacin 98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(S)-9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-3,7-dihydro-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 100986-85-4
Molecular Formula: C18H20FN3O4
Formula Weight: 361.37
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₁₈H₂₀FN₃O₄ Molekylvægt: 361.37 g/mol Kogepunkt: 572 °C Smeltepunkt: 218…227 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00865049 CAS-nummer: 100986-85-4 |