2-Mercaptoethanol 98+% til elektroforese
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
J66742.0B J66742.30
J66742.0BEA 1410 DKK
J66742.0B J66742.30
2-Mercaptoethanol 98+% til elektroforese
2-Mercaptoethanol
Purity: 98+% CAS No.: 60-24-2 Molecular Formula: C2H6OS Formula Weight: 78.13 Flash Point: 73°(163°F) Physical Form: Liquid Density: 1.114 Sensitivity: Air Sensitive; Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Unpleasant Melting Point: -100° Boiling Point: 156-158° Beilstein Reference: 773648 UN No.: UN2966 MDL No.: MFCD00004890
Formel: HSCH₂CH₂OH
Kogepunkt: 156…158 °C
Smeltepunkt: –100 °C
Massefylde: 1,114
Flammepunkt: 73 °C (163 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004890
CAS-nummer: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN nummer: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM