Dikaliumperoxodisulfat 99.0% til elektroforese
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
J66672.14 J66672.22
J66672.14EA 520 DKK
J66672.14 J66672.22
Dikaliumperoxodisulfat 99.0% til elektroforese
Dikaliumperoxodisulfat
Purity: 99.0% CAS No.: 7727-21-1 Molecular Formula: K2S2O8 Formula Weight: 270.31 Physical Form: Crystalline Density: 2.477 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 100° dec. UN No.: UN1492 MDL No.: MFCD00011386
Formel: K₂S₂O₈
Smeltepunkt: 100 °C (dec.)
Massefylde: 2,477
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011386
CAS-nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN nummer: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,7656