N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: sulphobetaine-12, 3-(Dodecyldimethylammonio)propane-1-sulphonate, N-Dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate
J66265.06 J66265.14
J66265.06EA 1480 DKK
J66265.06 J66265.14
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Applications: For protein solubilization
Applications: For protein solubilization
Formel: C₁₇H₃₇NO₃S
Flammepunkt: 110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036909
CAS-nummer: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II