Tobramycin
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
(2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol
J66040.03
J66040.06
J66040.03EA
1120
DKK
J66040.03
J66040.06
Tobramycin
Tobramycin
Tobramycin primarily targets gram negative bacteria.
- White to Off-White powder
Soluble in water
Formel:
C₁₈H₃₇N₅O₉ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00077885 CAS-nummer: 32986-56-4 EINECS: 251-322-5 Merck Index: 14,9490 |