EDTA 0.5 M i vandigopløsning pH 8.0
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J62786.AK
J62786.AP
J62786.AKEA
871
DKK
J62786.AK
J62786.AP
EDTA 0.5 M i vandigopløsning pH 8.0
EDTA
CAS No.: 60-00-4
Molecular Formula: C10H16N2O8
Formula Weight: 292.24
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00003541
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003541 CAS-nummer: 60-00-4 |