MOPSO, 0,2 M buffer soln., pH 7,0
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J61469.AE J61469.AK
J61469.AEEA 644 DKK
J61469.AE J61469.AK
MOPSO, 0,2 M buffer soln., pH 7,0
Buffere Biologiske buffere
CAS No.: 79803-73-9
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00070007