TES, 0,2 M buffer soln., pH 7,5
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J61350.AE J61350.AK
J61350.AEEA 933 DKK
J61350.AE J61350.AK
TES, 0,2 M buffer soln., pH 7,5
Buffere Biologiske buffere
CAS No.: 70331-82-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00065482