MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J60184.AP J60184.K2
J60184.APEA 1170 DKK
J60184.AP J60184.K2
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
Buffere Biologiske buffere
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00131625