1,2-Dichlor-4-Fluor-5-nitrobenzen 95%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4,5-Dichloro-2-fluoronitrobenzene
Purity: 95%
CAS No.: 2339-78-8
Molecular Formula: C6H2Cl2FNO2
Formula Weight: 209.99
Flash Point:
Formel:
C₆H₂Cl₂FNO₂ Molekylvægt: 209.99 g/mol Kogepunkt: 247 °C Massefylde: 1.596 Flammepunkt: >113 °C (235 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00075330 CAS-nummer: 2339-78-8 |