2-bromo-1-(o-tolyl)ethanone 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-1-(o-tolyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2'-methylacetophenone
H64651.03 H64651.06
H64651.03EA 1350 DKK
H64651.03 H64651.06
2-bromo-1-(o-tolyl)ethanone 98%
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
Purity: 98% CAS No.: 51012-65-8 Molecular Formula: C9H9BrO Formula Weight: 213.07 Boiling Point: 81-83° Beilstein Reference: 508116 MDL No.: MFCD04038955
Formel: C₉H₉BrO
Molekylvægt: 213.074 g/mol
Kogepunkt: 81…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038955
CAS-nummer: 51012-65-8