4-Chloro-2-fluoropyridine 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H64557.03 H64557.06
H64557.03EA 2680 DKK
H64557.03 H64557.06
4-Chloro-2-fluoropyridine 95%
4-Chloro-2-fluoropyridine
Purity: 95% CAS No.: 34941-92-9 Molecular Formula: C5H3ClFN Formula Weight: 131.53 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 1634727 MDL No.: MFCD04112503
Formel: C₅H₃ClFN
Molekylvægt: 131.53 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04112503
CAS-nummer: 34941-92-9