3-Methoxyphenethylamin 97+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H64494.06
H64494.14
H64494.22
H64494.06EA
538
DKK
H64494.06
H64494.14
H64494.22
3-Methoxyphenethylamin 97+%
3-Methoxyphenethylamin
Purity: 97+%
CAS No.: 2039-67-0
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₃NO Kogepunkt: 118…118 °C (6 mmHg) Massefylde: 1,038 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008187 CAS-nummer: 2039-67-0 EINECS: 218-017-9 ADR: 8,III |