4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Purity: 95%
CAS No.: 52289-54-0
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₀O₂ Kogepunkt: 262…267 °C (lit.) Massefylde: 1,107 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02261771 CAS-nummer: 52289-54-0 |