2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
H64051.03
H64051.06
H64051.03EA
698
DKK
H64051.03
H64051.06
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene 98%
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 39974-35-1
Molecular Formula: C7H3ClF3NO2
Formula Weight: 225.55
Flash Point:
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ Molekylvægt: 225.551 g/mol Smeltepunkt: 25…30 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD14525509 CAS-nummer: 39974-35-1 EINECS: 254-724-9 |