Methylcyclohexan ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A16057.0F A16057.AP
A16057.0FEA 979 DKK
A16057.0F A16057.AP
Methylcyclohexan ≥99%
Methylcyclohexane
Formel: C₆H₁₁CH₃
Kogepunkt: 101 °C
Smeltepunkt: –126 °C
Massefylde: 0,771
Flammepunkt: –4 °C (–25 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001497
CAS-nummer: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN nummer: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6047
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM