2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H63902.03 H63902.06
H63902.03EA 1120 DKK
H63902.03 H63902.06
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid 98%
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973423
CAS-nummer: 883502-07-6