p-Toluensulfonsyre monohydrat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A14119.0B A14119.0I A14119.30
A14119.0BEA 770 DKK
A14119.0B A14119.0I A14119.30
p-Toluensulfonsyre monohydrat ≥98%
p-Toluensulfonsyre monohydrat
Formel: C₇H₈O₃S·1H₂O
Kogepunkt: 140 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 103…106 °C (anhydr.)
Massefylde: 1,24
Flammepunkt: 150 °C (302 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142137
CAS-nummer: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN nummer: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9533