2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H63632.06
H63632.03
H63632.06EA
2340
DKK
H63632.06
H63632.03
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 98%
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 1184918-22-6
Molecular Formula: C7H5Br2F
Formula Weight: 267.92
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD12911576
Formel:
C₇H₅Br₂F Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD12911576 CAS-nummer: 1184918-22-6 ADR: 8,III |