2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H63578.MD
H63578.03
H63578.06
H63578.MDEA
924
DKK
H63578.MD
H63578.03
H63578.06
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate 97%
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate
Purity: 97%
CAS No.: 1159599-99-1
Molecular Formula: C5H9NO.C2H2O4
Formula Weight: 189.17
MDL No.: MFCD11976178
Formel:
C₇H₁₁NO₅ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11976178 CAS-nummer: 1159599-99-1 |