1-Chlorbutan ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: n-Butyl Chloride
A11494.0F A11494.AP
A11494.0FEA 1140 DKK
A11494.0F A11494.AP
1-Chlorbutan ≥99%
1-Chlorobutane
Formel: CH₃(CH₂)₃Cl
Kogepunkt: 77…78 °C
Smeltepunkt: –123 °C
Massefylde: 0,886
Flammepunkt: –12 °C (10 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001009
CAS-nummer: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
UN nummer: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1560
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM