3-(3-Pyridyl)-D-alanine 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H63132.03 H63132.06
H63132.03EA 1660 DKK
H63132.03 H63132.06
3-(3-Pyridyl)-D-alanine 95%
3-(3-Pyridyl)-D-alanine
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00079673
CAS-nummer: 70702-47-5