DL-tert-Leucine (H-DL-Tle-OH) 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H63007.03 H63007.06
H63007.03EA 768 DKK
H63007.03 H63007.06
DL-tert-Leucine (H-DL-Tle-OH) 95%
Formel: C₆H₁₃NO₂
Smeltepunkt: >300 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065933
CAS-nummer: 33105-81-6