4-Amino-2,6-dimethylpyridine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H61970.03
H61970.06
H61970.03EA
1400
DKK
H61970.03
H61970.06
4-Amino-2,6-dimethylpyridine 98%
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 3512-80-9
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Physical Form: Solid
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00130078
Formel:
C₇H₁₀N₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00130078 CAS-nummer: 3512-80-9 EINECS: 225-515-1 ADR: 6.1,III |