(2,6-dimethylphenyl)methanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H61409.MD
H61409.03
H61409.06
H61409.MDEA
504
DKK
H61409.MD
H61409.03
H61409.06
(2,6-dimethylphenyl)methanol 98%
(2,6-dimethylphenyl)methanol
Purity: 98%
CAS No.: 62285-58-9
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00128004
Formel:
C₉H₁₂O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00128004 CAS-nummer: 62285-58-9 |