tert-Butyl-N-(1,3-thiazol-2-yl)carbamate 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H58561.06
H58561.15
H58561.06EA
1940
DKK
H58561.06
H58561.15
tert-Butyl-N-(1,3-thiazol-2-yl)carbamate 97%
tert-Butyl-N-(1,3-thiazol-2-yl)carbamate
Purity: 97%
CAS No.: 170961-15-6
Molecular Formula: C8H12N2O2S
Formula Weight: 200.25
Melting Point: 180-185°
MDL No.: MFCD09038327
Formel:
C₈H₁₂N₂O₂S Smeltepunkt: 180…185 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09038327 CAS-nummer: 170961-15-6 |