4-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H58401.03 H58401.06
H58401.03EA 1210 DKK
H58401.03 H58401.06
4-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₉BN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20922785
CAS-nummer: 1239481-05-0