2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H57579.MD
H57579.ME
H57579.MDEA
3540
DKK
H57579.MD
H57579.ME
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane
Purity: 95%
CAS No.: 220290-68-6
Molecular Formula: C6H11NO
Formula Weight: 113.16
Flash Point: 63°(145°F)
Boiling Point: 187°
MDL No.: MFCD14586455
Formel:
C₆H₁₁NO Kogepunkt: 187 °C Massefylde: 1,08 Flammepunkt: 63 °C (145 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD14586455 CAS-nummer: 220290-68-6 |