[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl)methanol
H57413.MD
H57413.ME
H57413.MDEA
641
DKK
H57413.MD
H57413.ME
[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol 95%
[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol
Purity: 95%
CAS No.: 22633-44-9
Molecular Formula: C5H9BrO2
Formula Weight: 181.03
Flash Point: 100°(212°F)
Boiling Point: 242°
MDL No.: MFCD09800598
Formel:
C₅H₉BrO₂ Kogepunkt: 242 °C Massefylde: 1,598 Flammepunkt: 100 °C (212 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09800598 CAS-nummer: 22633-44-9 |