2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H57162.MD
H57162.03
H57162.MDEA
682
DKK
H57162.MD
H57162.03
2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide 97%
2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide
Purity: 97%
CAS No.: 52943-21-2
Molecular Formula: C8H9ClN2O
Formula Weight: 184.63
Melting Point: 63-65°
MDL No.: MFCD08593346
Formel:
C₈H₉ClN₂O Smeltepunkt: 63…65 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08593346 CAS-nummer: 52943-21-2 |