Diphenyl-2-pyridylphosphine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H56029.06
H56029.14
H56029.06EA
1340
DKK
H56029.06
H56029.14
Diphenyl-2-pyridylphosphine 98%
Diphenyl-2-pyridylphosphine
Purity: 98%
CAS No.: 37943-90-1
Molecular Formula: C17H14NP
Formula Weight: 263.27
Melting Point: 82-84°
MDL No.: MFCD00192108
Formel:
C₁₇H₁₄NP Smeltepunkt: 82…84 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00192108 CAS-nummer: 37943-90-1 |