4,5-Diazafluoren-9-one 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H56028.03 H56028.06
H56028.03EA 1710 DKK
H56028.03 H56028.06
4,5-Diazafluoren-9-one 98%
4,5-Diazafluoren-9-one
Purity: 98% CAS No.: 50890-67-0 Molecular Formula: C11H6N2O Formula Weight: 182.18 Melting Point: 214-217° MDL No.: MFCD00046892
Formel: C₁₁H₆N₂O
Smeltepunkt: 214…217 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00046892
CAS-nummer: 50890-67-0