Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H55932.03
H55932.06
H55932.03EA
1450
DKK
H55932.03
H55932.06
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 17325-26-7
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.11
Melting Point: 154-156°
MDL No.: MFCD00216584
Formel:
C₅H₆N₂O₂ Smeltepunkt: 154…156 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00216584 CAS-nummer: 17325-26-7 |