1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H55473.MD
H55473.03
H55473.06
H55473.MDEA
784
DKK
H55473.MD
H55473.03
H55473.06
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline 98%
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
Purity: 98%
CAS No.: 3476-89-9
Molecular Formula: C8H10N2
Formula Weight: 134.18
Melting Point: 92-98°
MDL No.: MFCD00047564
Formel:
C₈H₁₀N₂ Smeltepunkt: 92…98 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00047564 CAS-nummer: 3476-89-9 |