4,6-Dimethyldibenzothiophene 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H55472.MD
H55472.03
H55472.06
H55472.MDEA
633
DKK
H55472.MD
H55472.03
H55472.06
4,6-Dimethyldibenzothiophene 97%
4,6-Dimethyldibenzothiophene
Purity: 97%
CAS No.: 1207-12-1
Molecular Formula: C14H12S
Formula Weight: 212.31
Melting Point: 153-157°
MDL No.: MFCD00216264
Formel:
C₁₄H₁₂S Smeltepunkt: 153…157 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00216264 CAS-nummer: 1207-12-1 EINECS: 214-894-7 |