4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H55394.06 H55394.14
H55394.06EA 845 DKK
H55394.06 H55394.14
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 98%
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 114772-54-2 Molecular Formula: C14H10BrN Formula Weight: 272.14 Melting Point: 125-128° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00671503
Formel: C₁₄H₁₀BrN
Smeltepunkt: 125…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671503
CAS-nummer: 114772-54-2
EINECS: 425-280-5
ADR: 6.1,III