trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-propylbicyclohexyl, trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-propyl-1,1'-bi(cyclohexane)
H55356.03 H55356.06
H55356.03EA 480 DKK
H55356.03 H55356.06
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl 97%
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl
Purity: 97% CAS No.: 82832-57-3 Molecular Formula: C21H30F2 Formula Weight: 320.47 Melting Point: 43-46° MDL No.: MFCD09838997
Formel: C₂₁H₃₀F₂
Smeltepunkt: 43…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09838997
CAS-nummer: 82832-57-3