Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H55109.03
H55109.06
H55109.03EA
1120
DKK
H55109.03
H55109.06
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 41731-83-3
Molecular Formula: C6H6BrNO2S
Formula Weight: 236.08
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5530
Boiling Point: 216-217°
MDL No.: MFCD00463837
Formel:
C₆H₆BrNO₂S Kogepunkt: 216…217 °C Massefylde: 1,581 Flammepunkt: 110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00463837 CAS-nummer: 41731-83-3 |